Learn More
Collagen XVII Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38686-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18641966
  • 280.00€ / 25µL
Description
Collagen XVII Polyclonal specifically detects Collagen XVII in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Collagen XVII
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Q9UMD9
COL17A1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: NLPSHVWSSTLPAGSSMGTYHNNMTTQSSSLLNTNAYSAGSVFGVPNNMASCSPTLHPGLSTSSSVFGMQNNLAPSLTTLSHGTTTTSTA
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
180 kDa bullous pemphigoid antigen 2, BA16H23.2, BP180alpha 1 type XVII collagen, BPAG2bA16H23.2 (collagen, type XVII, alpha 1 (BP180)), Bullous pemphigoid antigen 2, bullous pemphigoid antigen 2 (180kD), Collagen 17, collagen alpha-1(XVII) chain, collagen XVII, alpha-1 polypeptide, collagen, type XVII, alpha 1, Collagen-17, FLJ60881, KIAA0204, LAD-1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
1308
Human
IgG
Product Suggestions
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.