Learn More
Collagen IV Antibody (COL4/4241R), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08277H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Collagen IV Monoclonal antibody specifically detects Collagen IV in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Collagen IV | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| BSVD;BSVD1;COL4A1s;Collagen alpha-1(IV) chain;PADMAL;RATOR | |
| Purified human placental extract | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Stem Cell Markers | |
| 1282 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| COL4/4241R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu