Learn More
Collagen I/III Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18700860 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
250µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18700860 0.25 mL 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18700860 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064523AF488
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rabbit Polyclonal Antibody
Collagen I/III Polyclonal antibody specifically detects Collagen I/III in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen Collagen I/III
Applications ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Dilution ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Alpha-1 type I collagen, Collagen 1/3, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, collagen, type I, alpha 1, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1
Host Species Rabbit
Immunogen Bovine collagen type I and III from skin
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.25 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1277
Target Species Bovine
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.