Learn More
CNBP Antibody (38F10), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-42632DL594
Product Code. 18787782
  • 558.00€ / 0.10mL
Description
CNBP Monoclonal antibody specifically detects CNBP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CNBP
Monoclonal
DyLight 594
CCHC-type zinc finger, nucleic acid binding protein, cellular nucleic acid binding protein, cellular nucleic acid-binding protein, DM2, erythroid differentiation-related, FLJ11631, PROMM, RNF163CNBP1ZNF9ZCCHC22, sterol regulatory element-binding protein, zinc finger protein 273, Zinc finger protein 9, zinc finger protein 9 (a cellular retroviral nucleic acid binding protein)
Recombinant human CNBP (1-170aa) purified from E. coli
0.1 mL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
7555
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
38F10
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.