Learn More
CLOCK Rabbit, anti-Human, Clone: 1I23, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
149.00€ - 439.00€
Specifica
| Antigen | CLOCK |
|---|---|
| Clone | 1I23 |
| Concentration | 800 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Form | Liquid |
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18065415
|
Proteintech
82829-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18065605
|
Proteintech
82829-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The CLOCK antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CLOCK. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CLOCK antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
| CLOCK | |
| 800 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| bHLHe8, CLOCK, clock homolog (mouse), hCLOCK, KAT13D, KIAA0334 | |
| Primary |
| 1I23 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Rabbit | |
| 9575 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto