Läs mer
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Produktkod. 17793799 Handla allt Purus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Disposable:
Reusable
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Förpackningsstorlek:
200 pairs
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17793799
Brand: Purus™ CRSLS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Purus™ Cleanroom Socks are designed for cleanroom use and comfort.
  • Available in both disposable and launderable styles
  • Made from 100% polyester
  • Cleanroom compatible
  • Comfortable for extended use
  • No particle generation
Specifikationer
Color White
For Use With (Application) Pharmaceutical, Biotechnology, Cleanrooms, Hospital, Semiconductors
Material Polyester
Size Small
Disposable Reusable
Sterility Non-sterile
Packaging Quantity 1 Pair/Bag, 200 Pair/Cs
Product Type Launderable Cleanroom Socks
Cleanroom Class Class 10-1000 (ISO 4-6)
Packaging Type 200 Pair/Cs
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.