Learn More
Human Syndecan-1/CD138 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Description
Syndecan-1/CD138 Polyclonal specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for ELISA Detection (Matched Antibody Pair)∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | Syndecan-1/CD138 |
| Applications | ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 3-15 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL |
| Gene Accession No. | NP_002988 |
| Gene Alias | CD138, CD138 antigen, SDC, SDC1, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1, Syndecan1 |
| Gene Symbols | SDC1 |
| Host Species | Goat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?