Learn More
Claudin-18.2 Antibody (CLDN18.2/8141R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-23701-20ug
 View more versions of this product
Product Code. 18608844
  • 291.00€ / 20µg
Description
Claudin-18.2 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-18.2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Claudin-18.2
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
claudin-18, SFTA5, SFTPJ, surfactant associated 5, surfactant associated protein J, surfactant, pulmonary associated protein J
Recombinant fragment (around aa1-100) of human Claudin-18.2 protein (exact sequence is proprietary)
20 μg
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
51208
Store at 4°C.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
CLDN18.2/8141R
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt