Learn More
Claspin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 572.00€
Specifications
Antigen Claspin
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18246695
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-55290
100 μL
572.00€
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18632238
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-55290-25ul
25 μL
280.00€
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
Claspin Polyclonal specifically detects Claspin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
Claspin
Polyclonal
Rabbit
Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
63967
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SFVILEPETNRELEALKQRFWKHANPAAKPRAGQTVNVNVIVKDMGTDGKEELKADVVPVTLAPKKLDGASHTKPGEKLQVLKAKLQEAMKLRR
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
claspin, claspin homolog, claspin homolog (Xenopus laevis), hClaspin, MGC131612, MGC131613, MGC131615
CLSPN
IgG
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt