Learn More
CKS1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-92480-0.1ml
 View more versions of this product
Product Code. 18644962
  • 463.00€ / 0.01mL
Beschreibung
Beschreibung
CKS1 Polyclonal antibody specifically detects CKS1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CKS1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
CDC28 protein kinase 1, CDC28 protein kinase 1B, CDC28 protein kinase regulatory subunit 1B, cell division control protein CKS1, CKS-1, CKS1CDC2-associated protein CKS1, ckshs1, cyclin-dependent kinases regulatory subunit 1, NB4 apoptosis/differentiation related protein, PNAS-143, PNAS-16, PNAS-18
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-79 of human CKS1B (NP_001817.1). MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQQSQGWVHYMIHEPEPHILLFRRPLPKKPKK
0.1 mL
Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
1163
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis