Learn More
CKAP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35326-20ul
This item is not returnable.
View return policy
Description
CKAP1 Polyclonal antibody specifically detects CKAP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
| CKAP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:1000 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| CG22Tubulin-specific chaperone B, CKAP1MGC14625, CKAPI, cytoskeleton associated protein 1, Cytoskeleton-associated protein 1Cytoskeleton-associated protein CKAPI, tubulin folding cofactor B, tubulin-folding cofactor B | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-244 of human CKAP1 (NP_001272.2).,, Sequence:, MEVTGVSAPTVTVFISSSLNTFRSEKRYSRSLTIAEFKCKLELLVGSPASCMELELYGVDDKFYSKLDQEDALLGSYPVDDGCRIHVIDHSGARLGEYEDVSRVEKYTISQEAYDQRQDTVRSFLKRSKLGRYNEEERAQQEAEAAQRLAEEKAQASSIPVGSRCEVRAAGQSPRRGTVMYVGLTDFKPGYWIGVRYDEPLGKNDGSVNGKRYFECQAKYGAFVKPAVVTVGDFPEEDYGLDEI | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 1155 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering