Learn More
(±)-cis-Nerolidol 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | cis-Nerolidol |
| CAS | 3790-78-1 |
| Analyte or Component Names | cis-Nerolidol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C15 H26 O |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (6Z)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (Z)- (8CI), (6Z)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (Z)-Nerolidol, (±)-cis-Nerolidol, cis-Nerolidol |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11- |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C/CCC(C)(O)C=C)\C)C |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?