Learn More
CINAP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€
Specifikationer
Antigen CINAP
Dilution Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18458581
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-91787-25ul
25 μL
415.00€
25µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
CINAP Polyclonal specifically detects CINAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
CINAP
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
64061
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:NPLRYYLRERGSRIKRKKQEMKKRKTRGRCEVVIMEDAPDYYAVEDIFSEISDIDETIHDIKISDFMETTDYFETTDNEITDINENICDSENPDHNEVPNNETTDNNESADDHETTDNNESADDNNENPEDNNKNTDD
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Polyclonal
Rabbit
Human
CASK-interacting nucleosome assembly protein, CDA1CTCL-associated antigen se20-4, Cell division autoantigen 1, CINAPSE20-4, CTCL, CTCL tumor antigen se20-4, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen se20-4, cutaneous T-cell lymphoma-associated tumor antigen se20-4, DENTTTSPY-like protein 2, differentially expressed nucleolar TGF-beta1 target, Differentially-expressed nucleolar TGF-beta1 target protein, HRIHFB2216, NP79, Nuclear protein of 79 kDa, SE204, testis-specific protein Y encoded-like 2, testis-specific Y-encoded-like protein 2, TSPX, TSPY-like 2
TSPYL2
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.