missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cilastatin sodium 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30313261
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30313261 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30313261 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11666340WA100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material Cilastatin sodium
CAS 81129-83-1
Analyte or Component Names Cilastatin sodium
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C16 H25 N2 O5 S . Na
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Cilastatin sodium, Sodium (Z)-7-[[(R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]hept-2-enoate, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, sodium salt (1:1), (2Z)-, 2-Heptenoic acid, 7-[(2-amino-2-carboxyethyl)thio]-2-[[(2,2-dimethylcyclopropyl)carbonyl]amino]-, monosodium salt, [R-[R*,S*-(Z)]]-, 2-Heptenoic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]-2-[[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropyl]carbonyl]amino]-, monosodium salt, (2Z)- (9CI), Cilastatin sodium salt, L 642957, MK 791
InChI Formula InChI=1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11+;/m1./s1
SMILES [Na+].CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N\C(=C/CCCCSC[C@H](N)C(=O)O)\C(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;(Z)-7-[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanyl-2-[[(1S)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl]amino]hept-2-enoate
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 380.43
Quantity 1 mL
Formula Weight 380.1382 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.