Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond XTR Column
Product Code. 12860711 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
150 mL
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
12860711 150 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12860711 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 730509
In Stock
Specifications
Product Type Chromabond XTR Column
Capacity (Metric) 150 mL
Material Polypropylene
Quantity 10 Pack
Weight (Metric) 37.5 g
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.