Learn More
Chloroxylenol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457693
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30457693 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457693 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1997.00
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Chloroxylenol
CAS 88-04-0
Analyte or Component Names Chloroxylenol
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H9 Cl O
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 4-chloro- (6CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene, 3,5-Dimethyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3,5-Xylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol, 4-Chloro-m-xylenol, Benzytol, Camel, Camel (pesticide), Chloroxylenol, Desson, Dettol, Dettol (biocide), Ecotru, Espadol, Finecide C 2000, Hokubarine E 400, Husept Extra, NSC 4971, Nipacide PX, Ottasept, Ottasept Extra, PCMX, Parametaxylenol, RBA 777, p-Chloro-3,5-xylenol, p-Chloro-m-Xylenol
InChI Formula InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Solution Type Neat
SMILES Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
IUPAC Name 4-chloro-3,5-dimethylphenol
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Quantity 10 mg
Formula Weight 156.0342 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.