Learn More
Chlorine - Cl @ 1.00 wt% in 75 cSt Mineral Oil, VHG™
Product Code. 17984036
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Product Code. 17984036
Brand: VHG Labs VHGCLOIL1P100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chlorine - Cl @ 1.00 wt% in 75 cSt Mineral Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Chlorine
CAS 7782-50-5
Analyte or Component Names Chlorine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Cl2
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Cl
InChI Formula InChI=1S/Cl2/c1-2
SMILES ClCl
IUPAC Name molecular chlorine
Solvent or Matrix Heavy Mineral Oil
Molecular Weight (g/mol) 70.91
Quantity 100 mL
Formula Weight 69.9377 g/mol
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt