Learn More
Beskrivelse
TRAP1 Monoclonal specifically detects TRAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TRAP1 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 3H4-2H6 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide |
| Gene Alias | HSP 75, HSP75TNFR-associated protein 1, HSP90Lheat shock protein 75 kDa, mitochondrial, TNF receptor-associated protein 1, TRAP-1, tumor necrosis factor type 1 receptor associated protein, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein |
| Gene Symbols | TRAP1 |
| Host Species | Mouse |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?