Learn More
Chitinase 3-like 1/YKL-40 Antibody (CL12241) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21212CL1
Produktkode 30303708
  • 1175.00€ / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Chitinase 3-like 1/YKL-40 Monoclonal antibody specifically detects Chitinase 3-like 1/YKL-40 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Chitinase 3-like 1/YKL-40
Monoclonal
CoraFluor 1
AW208766, Brp39, Chi3l1, gp39, YKL-40
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P36222, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
1116
Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL12241
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.