Learn More
Cetylpyridinium Chloride Monohydrate, Mikromol™
Description
Cetylpyridinium Chloride Monohydrate
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Cetylpyridinium chloride monohydrate |
| CAS | 6004-24-6 |
| Analyte or Component Names | Cetylpyridinium chloride monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C21 H38 N . Cl . H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Cetylpyridinium chloride, 1-hexadecylpyridinium chloride, Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, hydrate (1:1:1), Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate (8CI,9CI), Cetylpyridinium chloride monohydrate, N-Cetylpyridinium chloride monohydrate, N-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| SMILES | O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1 |
| IUPAC Name | 1-hexadecylpyridin-1-ium;chloride;hydrate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?