Learn More
Invitrogen™ CES2 Monoclonal Antibody (720711)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA561577
Product Code. 30536183
  • 469.00€ / 100µg
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
CES2 is a member of the carboxylesterase large family. The family members are responsible for the hydrolysis or transesterification of various xenobiotics, such as cocaine and heroin, and endogenous substrates with ester, thioester, or amide bonds. They may participate in fatty acyl and cholesterol ester metabolism, and may play a role in the blood-brain barrier system. The protein encoded by this gene is the major intestinal enzyme and functions in intestine drug clearance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CES2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
O00748
CES2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carboxylesterase 2/CES2, Gln27-Leu559 (predicted).
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
720711
Unconjugated
CES2
9030624L02Rik; 9130231C15Rik; ACH M1; Acylcarnitine hydrolase; acylcarnitine hydrolase M1; AI266984; Carboxylesterase 2; carboxylesterase 2 (intestine, liver); carboxylesterase 2A; carboxylesterase 2C; carboxylesterase 2E; carboxylesterase 5; carboxylesterase 6; carboxylesterase isoenzyme; carboxylesterase ML3; CE-2; CES 2; Ces2; CES-2; Ces2a; CES2A1; ces2A3; Ces2c; Ces2e; Ces2l; Ces5; Ces6; CESRL4; Cocaine esterase; hCE-2; ICE; intestinal carboxylesterase; liver carboxylesterase-2; methylumbelliferyl-acetate deacetylase 2; P iCE; PCE-2; Peroxisome proliferator-inducible acylcarnitine hydrolase; phenobarbital-inducible carboxylesterase (liver); pyrethroid hydrolase Ces2a; Pyrethroid hydrolase Ces2e
Mouse
Protein A/G
RUO
8824
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt