Learn More
Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate, Reagent Grade
Código de producto. 11314467
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11314467
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 038367.36
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13083-04-0 | CeH16N7O19 | 558.27 g/mol
A useful oxidant for organic synthesis. This chemical is also useful for the synthesis of quinoxaline derivatives which are useful as DNA cleaving agents, dyes, and organic semiconductors. Used to release organic ligands from metal carbonyls. Whereby the metal is oxidized, Carbon monoxide is produced, and the organic ligand is released.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13083-04-0
Molecular Formula CeH16N7O19
Molecular Weight (g/mol) 558.27
MDL Number MFCD00213483
InChI Key AIVZRMAXALRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ce.3no3.2hno3.4h2o.2nh3, ammonium cerium iii nitrate tetrahydrate, cerous ammonium nitrate, hydrated, reagent, cerium iii ammonium nitrate tetrahydrate, reagent grade, cerium 3+ bis nitric acid diamine tetrahydrate trinitrate
PubChem CID 91886599
IUPAC Name azane;cerium(3+);nitric acid;trinitrate;tetrahydrate
SMILES N.N.O.O.O.O.[Ce+3].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 500 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 558.28 (486.22 Anhydrous)
Grade Reagent
Appearance White crystalline
Chemical Name or Material Cerium(III) ammonium nitrate tetrahydrate, For reagent grade
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado