Learn More
Centrin 1 Antibody (CETN1/9878), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-44586-20ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Centrin 1 Monoclonal antibody specifically detects Centrin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifications
| Centrin 1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| CETN1/9878 | |
| Unconjugated | |
| calcium binding protein, caltractin, Caltractin isoform 2, CEN1centrin-1, centrin, EF-hand protein, 1, CETN, EF-hand protein | |
| Recombinant fragment (around aa1-172) of human Centrin 1 protein (Uniprot: Q12798). Exact sequence is proprietary. | |
| 20 μg | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 1068 | |
| Store at 4⪚C. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering