Learn More
CDKL4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 624.00€
Specifications
Antigen CDKL4
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18683116
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-39090-25ul
25 μL
415.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18168118
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-39090
0.1 mL
624.00€
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Beschreibung
Beschreibung
CDKL4 Polyclonal specifically detects CDKL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
CDKL4
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
Q5MAI5
344387
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: FHGISIPEPEDMETLEEKFSDVHPVALNFMKGCLKMNPDDRLTCSQLLESSYFDS
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Protein Kinase
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
cyclin-dependent kinase-like 4, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22
CDKL4
IgG
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt