Learn More
Cdk5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
302.00€ - 498.00€
Specifications
Antigen Cdk5
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18230733
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55870
100 μL
498.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18675597
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-55870-25ul
25 μL
302.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Cdk5 Polyclonal specifically detects Cdk5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifications
Specifications
Cdk5
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
1020
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TEEQWPSMTKLPDYKPYPMYPATTSLVNVVPKLNATGRDLLQNLLKCNPVQRISAEEALQHPYFSDFCP
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
Cell division protein kinase 5, cyclin-dependent kinase 5, EC 2.7.11, EC 2.7.11.22, protein kinase CDK5 splicing, PSSALRE, Serine/threonine-protein kinase PSSALRE, Tau protein kinase II catalytic subunit, TPKII catalytic subunit
CDK5
IgG
Affinity Purified
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis