Learn More
CDCP1 Antibody (30D4), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Spezifikation
Antigen CDCP1
Clone 30D4
Dilution ELISA
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30043562
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-26667-50ul
50 μL
343.00€
50µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30043555
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-26667-100ul
100 μL
533.00€
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
CDCP1 Monoclonal antibody specifically detects CDCP1 in Human, Mouse, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
CDCP1
ELISA
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Cynomolgus Monkey
CD318, CD318 antigen, CUB domain containing protein 1, CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, SIMA135TRASK, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, Transmembrane and associated with src kinases
Recombinant Human CDCP1 protein [UniProt Q9H5V8]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
30D4
ELISA
Unconjugated
Human
Phospho Specific
50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
64866
IgG1
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt