Learn More
Cdc23 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35501-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30231906
  • 550.00€ / 100µL
Description
Cdc23 Polyclonal antibody specifically detects Cdc23 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cdc23
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:200
ANAPC8anaphase promoting complex subunit 8, Anaphase-promoting complex subunit 8, APC8CDC23 (cell division cycle 23, yeast, homolog), cell division cycle 23 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 23 homolog, CUT23, Cyclosome subunit 8
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Cdc23 (NP_004652.2).,, Sequence:, HSSKWSAELAFSLPALPLAELQPPPPITEEDAQDMDAYTLAKAYFDVKEYDRAAHFLHGCNSKKAYFLYMYSRYLSGEKKKDDETVDSLGPLEKGQVKNEA
100 μL
Cell Cycle and Replication
8697
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt