Description
CDC16 Monoclonal antibody specifically detects CDC16 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | CDC16 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR3221 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol |
| Gene Alias | ANAPC6subunit 6, CDC16 (cell division cycle 16, S. cerevisiae, homolog), CDC16 cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae), CDC16 homolog, CDC16Hs, cell division cycle 16 homolog (S. cerevisiae), cell division cycle protein 16 homolog, Cyclosome subunit 6 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human CDC16 (Uniprot #: Q13042) |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?