Learn More
Novus Biologicals™ CD7 Antibody (grisnilimAb) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Specifications
Antigen CD7
Clone grisnilimAb
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkte 3
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30046703
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28084-100ug
100 μg
326.00€
100µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30044725
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28084-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
30046439
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28084-1mg
1 mg
920.00€
1mg
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
CD7 Monoclonal antibody specifically detects CD7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifikationer
Specifikationer
CD7
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Cytokine Research, Signal Transduction
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein
CD7
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
grisnilimAb
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P09564
924
IgG2
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.