Learn More
Novus Biologicals™ CD31/PECAM-1 Antibody (CL14693), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
317.00€ - 501.00€
Specifications
Antigen CD31/PECAM-1
Clone CL14693
Concentration 1 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry 1:5000-1:10000
Applications Immunohistochemistry
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30043206
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-26877-25ul
25 μL
317.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
30043129
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-26877-100ul
100 μL
501.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CD31/PECAM-1 Monoclonal antibody specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
CD31/PECAM-1
1 mg/mL
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Angiogenesis, Cancer, Cytoskeleton Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
5175
IgG1
Protein A purified
CL14693
Immunohistochemistry 1:5000-1:10000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule
This antibody was developed against a Synthetic Peptide of P16284. Actual immunogen sequence is proprietary.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt