Learn More
CD30/TNFRSF8 Antibody (CL12632) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18541AF488
Product Code. 30290887
  • 770.00€ / 0.10mL
Description
CD30/TNFRSF8 Monoclonal antibody specifically detects CD30/TNFRSF8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD30/TNFRSF8
Monoclonal
Alexa Fluor 488
CD30, CD30 antigen, CD30KI-1, CD30L receptor, cytokine receptor CD30, D1S166EKi-1, Ki-1 antigen, Lymphocyte activation antigen CD30, tumor necrosis factor receptor superfamily member 8, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P28908, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Cycle and Replication, Immunology, Stem Cell Markers
943
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2a
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL12632
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis