Learn More
Novus Biologicals™ CD28 Antibody (FR104) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-28252-100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD28 Monoclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| CD28 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P10747 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| FR104 | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD28 antigen, CD28 antigen (Tp44), CD28 molecule, MGC138290, T-cell-specific surface glycoprotein CD28, Tp44 | |
| CD28 | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 940 | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu