Learn More
CD207 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 67788-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    349.00€ / 150µL
    Save 61.00€
    14% Off
Description
The CD207 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD207. This antibody recognizes human antigen. The CD207 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
CD207
Monoclonal
1000 μg/mL
CLEC4K
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human
Monoclonal Antibody
IgG1
Immunohistochemistry, ELISA
1H3A1
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
50489
Store at -20°C.
Liquid
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.