Learn More
CD20 Rituximab297 anti-Human, RY586, Clone: Rituximab297.rMAb (also known as Rituximab N297A Biosimilar.rMAb), BD OptiBuild™
Description
CD20 Rituximab297 Monoclonal antibody specifically detects CD20 Rituximab297 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Specifications
Specifications
| Antigen | CD20 Rituximab297 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | Rituximab297.rMAb (also known as Rituximab N297A Biosimilar.rMAb) |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | RY586 |
| Formulation | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gene Alias | B1; Bp35; LEU-16; MS4A1 |
| Immunogen | Human CD20 |
| Purification Method | Affinity Chromatography |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?