missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CD20 Antibody (veltuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
| Antigen | CD20 |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | veltuzumab |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gene Accession No. | P11836 |
| Gene Alias | B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2 |
| Host Species | Human |
| Immunogen | CD20 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?