Learn More
Descripción
CD163 Monoclonal specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | CD163 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL10658 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed against a Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence of Q86VB7. Actual immunogen sequence is proprietary. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?