Learn More
Invitrogen™ CD162 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), PE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560488
 View more versions of this product
Product Code. 30534551
  • 39.00€ / Pack of 25
Beschreibung
Beschreibung
CD162 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
CD162 (PSGL-1) is a 120 kDa homodimer protein found on the surface of leukocytes and platelets. CD162 is known to bind CD62P (P-selectin), CD62L (L-selectin), and to a lower degree CD62E (E-selectin). These interactions play a critical role in leukocyte adhesion, rolling and extravasation. CD162 has been shown to be an important immune marker of T cell exhaustion in chronic viral infections and cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD162
Recombinant Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Q62170
SELPLG
Recombinant Mouse PSGL-1/CD162 protein (Met1-Cys307).
25 Tests
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Flow Cytometry
001
PE
SELPLG
CD162; CLA; Cutaneous lymphocyte associated antigen; cutaneous lymphocyte-associated associated antigen; leukocyte cell surface adhesion molecule; P-selectin glycoprotein ligand 1; P-selectin glycoprotein ligand 1 propeptide; P-selectin glycoprotein ligand-1; Psgl1; Psgl-1; Selectin P ligand; selectin, platelet (p-selectin) ligand; Selp1; SELPG; Selpl; SELPLG
Rabbit
Protein A
RUO
20345
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt