Learn More
CD154 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: TRAP1 (also known as TRAP-1), BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 748983
Product Code. 17220565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    539.91€ / 50µg
    Save 0.09€
    0.02% Off
Description
CD154 Monoclonal antibody specifically detects CD154 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD154
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 737
CD40LG; CD40 ligand; CD40L; TNFSF5; T-BAM; TRAP
Human TRAP1 Transfected Cell Line
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
TRAP1 (also known as TRAP-1)
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse
50 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV737 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.