Learn More
CD133 Antibody (2F8C5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
220.00€ - 550.00€
Specifications
Antigen CD133
Clone 2F8C5
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18265320
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-52473
0.1 mg
550.00€
0.10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18641378
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-52473-0.025mg
0.025 mg
220.00€
0.03mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD133 Monoclonal specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Spécification
Spécification
CD133
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Unconjugated
Mouse
Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Hematopoietic Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
PBS with 0.05% Sodium Azide
8842
Purified recombinant fragment of human PROM1 (AA: 20-108) expressed in E. Coli.
Primary
97.2 kDa
2F8C5
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Human
AC133 Stargardt disease 4 (autosomal dominant), CD133, CD133 retinal 2, prominin (mouse)-like 1, prominin 1
PROM1
IgG1
Protein A or G purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis