Learn More
CD11b Antibody (107), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-43537
508.52 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 30279818
  • 615.00€ / 0.20mg
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD11b
Monoclonal
1 mg/mL
Flow Cytometry, ELISA
antigen CD11b (p170), CD11 antigen-like family member B, CD11b, CD11b antigen, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Complement component 3 receptor 3 subunit, CR-3 alpha chain, CR3A, CR3AMGC117044, integrin alpha-M, integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit), Leukocyte adhesion receptor MO1, MAC-1, MAC1A, macrophage antigen alpha polypeptide, MO1A, Neutrophil adherence receptor, neutrophil adherence receptor alpha-M subunit, SLEB6
Wild type (WT) recombinant CD11b. (Uniprot# P11215)
0.2 mg
Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Microglia Markers, Myeloid Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
3684
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA
107
Unconjugated
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.