Learn More
CD117/c-kit Antibody (C117/8879R), DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24160C
Code produit. 18539347
  • 679.00€ / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
Afficher toutes les promotions
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
CD117/c-kit Monoclonal antibody specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD117/c-kit
Monoclonal
DyLight 650
CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Recombinant fragment (around aa 1-200) of human CD117/c-kit protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tyrosine Kinases
3815
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
C117/8879R
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis