Learn More
CD-M6PR Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38467-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18622776
  • 415.00€ / 25µL
Description
CD-M6PR Polyclonal specifically detects CD-M6PR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD-M6PR
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
P20645
M6PR
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VKRLKPLFNKSFESTVGQGSDTYIYIFRVCREAGNHTSGAGLVQINKSNGKETVVGRLNETHIFNGSNWIMLIYKGGDEYDNHCGKEQRRAVVMISCNRHTLADNFNPVSEERGKVQDCFYLFE
25 μL
Immunology
4074
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
000 Man6PR, 46 kDa mannose 6-phosphate receptor, 46-kDa mannose 6-phosphate receptor, cation-dependent mannose-6-phosphate receptor, CD Man-6-P receptor, CD-MPR, FLJ32994, M6PR, mannose-6-phosphate receptor (cation dependent), MPR 46, MPR46, MPRD, Mr 46, SMPR
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt