Learn More
CCT4 Monoclonal Antibody (OTI4C9), TrueMAB™, OriGene
Description
The chaperonin containing TCP1 complex (CCT), also called the TCP1 ring complex, consists of 2 back-to-back rings, each containing 8 unique but homologous subunits, such as CCT4. CCT assists the folding of newly translated polypeptide substrates through multiple rounds of ATP-driven release and rebinding of partially folded intermediate forms. Substrates of CCT include the cytoskeletal proteins actin and tubulin, as well as alpha-transducin.
Spécification
Spécification
| Antigen | CCT4 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI4C9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | CCT4 |
| Gene Accession No. | P50991 |
| Gene Alias | CCT-DELTA, Cctd, SRB |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?