Learn More
Novus Biologicals™ CCR5 Antibody (leronlimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Specifications
Antigen CCR5
Clone leronlimab
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30047474
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28784-50ug
50 μg
213.00€
50µg
View alternative products
Save Up to 
»
30048460
View Documents
Novus Biologicals™
NBP3-28784-1mg
1 mg
920.00€
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
30044624
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-28784-100ug
100 μg
337.00€
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
CCR5
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Alzheimers Research, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5
CCR5/ CD195
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
leronlimab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P51681
1234
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt