Learn More
CCL3/CCL4 Antibody (93342), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB2701J
564.40 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Product Code. 18670870
  • 706.00€ / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Description
CCL3/CCL4 Monoclonal antibody specifically detects CCL3/CCL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CCL3/CCL4
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
6348
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
93342
Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
C-C motif chemokine;C-C motif chemokine 3;G0S19-1;LD78ALPHA;MIP1A;MIP-1-alpha;SCYA3
E. coli-derived recombinant human CCL3/MIP-1 alpha , Ala27-Ala92, Accession # P10147
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado