Description
CCDC9 Polyclonal specifically detects CCDC9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | CCDC9 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS, 2% Sucrose |
| Gene Alias | coiled-coil domain containing 9, coiled-coil domain-containing protein 9, DKFZP586M1019 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human CCDC9 |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?