Learn More
CCDC109A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-33367-20ul
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 30230839
  • 213.00€ / 20µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
CCDC109A Monoclonal antibody specifically detects CCDC109A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CCDC109A
Monoclonal
Western Blot 1:2000 - 1:20000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
C10orf42, coiled-coil domain containing 109A, coiled-coil domain-containing protein 109A, FLJ46135
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 51-170 of human CCDC109A (NP_612366.1).,, Sequence:, VHQRIASWQNLGAVYCSTVVPSDDVTVVYQNGLPVISVRLPSRRERCQFTLKPISDSVGVFLRQLQEEDRGIDRVAIYSPDGVRVAASTGIDLLLLDDFKLVINDLTYHVRPPKRDLLSH
20 μL
Cardiovascular Biology, Endocrinology
90550
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.