Learn More
Cav3.2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
178.00€ - 507.00€
Specifica
Antigen Cav3.2
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18626947
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-41303-0.025mg
0.025 mg
178.00€
0.03mg
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18166149
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-41303
0.1 mg
507.00€
0.10mg
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Cav3.2 Polyclonal specifically detects Cav3.2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
Cav3.2
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS with 0.02% Sodium Azide
8912
Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the center of human CACNA1H. The immunogen is located within amino acids 1010 - 1060 of CACNA1H. Amino Acid Squence: AEGDANRSDTDEDKTS
Primary
Multiple isoforms of CACNA1H are known to exist.
1 mg/mL
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse, Rat
CACNA1HB, calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1H subunit, calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1Hb subunit, Cav3.2, ECA6, EIG6, FLJ90484, Low-voltage-activated calcium channel alpha1 3.2 subunit, low-voltage-activated calcium channel alpha13.2 subunit, voltage dependent t-type calcium channel alpha-1H subunit, voltage-dependent T-type calcium channel subunit alpha-1H, voltage-gated calcium channel alpha subunit Cav3.2, voltage-gated calcium channel alpha subunit CavT.2, Voltage-gated calcium channel subunit alpha Cav3.2
CACNA1H
IgG
Affinity Purified
260 kDa
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato