missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CARS Antibody (CL2310), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18162538 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.1mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18162538 0.1 mL 0.1mL
18621836 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18162538 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP236758

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CARS Monoclonal specifically detects CARS in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CARS
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone CL2310
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:2500
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Accession No. A8MVQ3
Gene Alias CARS1, CysRS, cysteine translase, cysteine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Cysteine--tRNA ligase, cysteinyl-tRNA synthetase, cysteinyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, EC 6.1.1, EC 6.1.1.16, MGC:11246
Gene Symbols CARS
Host Species Mouse
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SQCNLYMAARKAVRKRPNQALLENIALYLTHMLKIFGAVEEDSSLGFPVGGPGTSLSLEATVMPYLQVLSEFREGVRKIAREQKVPEILQLSDALRDNILPELGVRFEDHEGLPTVVKLVDRNTLLKEREEKRRVE
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 833
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Reconstitution Protein A purified
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.