Learn More
Invitrogen™ Cardiotrophin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5149140
Product Code. 30534631
  • 479.00€ / 100µg
Description
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Cardiotrophin-1 (CT-1) is a member of the IL-6 family of cytokines, which signal through gp130 receptor complexes. gp130 complexes with several different receptor subunits to transmit signals from Cardiotrophin-1, IL-6, LIF, OSM, CNTF and IL-11. Cardiotrophin-1 binds to and activates the leukemia inhibitory factor (LIF) receptor/gp130 receptor complex and has been shown to induce hypertrophy in cardiac myocytes in vitro. Cardiotrophin-1, a secreted protein expressed at high levels in myocardium during cardiogenesis, has been shown to promote proliferation and survival of embryonic cardiomyocytes, suggesting a role for Cardiotrophin-1 in the activation of gp130 during cardiac development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cardiotrophin 1
Polyclonal
Unconjugated
CTF1
cardiophin 1; Cardiotrophin; cardiotrophin 1; Cardiotrophin1; cardiotrophin-1; CT 1; CT1; CT-1; CT-1CT1; CTF 1; Ctf1; IL-6 cytokine family
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
1489
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Neutralization, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q16619
CTF1
E. coli-derived recombinant human Cardiotrophin-1/CT-1, Ser2-Ala201.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis